Key Documents
W263117
Sigma-Aldrich
Lime oil
expressed, Mexico or Tahiti origin
About This Item
Numéro CAS:
Numéro FEMA:
2631
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
Source biologique
Citrus aurantifolia
Qualité
Kosher
Conformité réglementaire
FDA 21 CFR 172.230
Activité optique
[α]20/D +37.5°, neat
Origine
Mexico or Tahiti origin
Indice de réfraction
n20/D 1.474-1.477 (lit.)
n20/D 1.476 (lit.)
Point d'ébullition
176 °C
Densité
0.861 g/mL at 25 °C
0.876 g/mL at 25 °C
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
lime
Notes préparatoires
Extraction method: cold pressed
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
120.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
48.9 °C - closed cup