Principaux documents
W259200
Sigma-Aldrich
Immortelle absolute
natural
Synonyme(s) :
Helichrysum oil
About This Item
Numéro CAS:
Numéro FEMA:
2592
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
Source biologique
Helichrysum angustifolium
Qualité
Kosher
natural
Conformité réglementaire
FDA 21 CFR 182.20
Indice de réfraction
n20/D 1.479
Densité
0.894 g/mL at 25 °C
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
spicy; woody
Pictogrammes
FlameHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
104.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
40 °C - closed cup