Principaux documents
W249017
Sigma-Aldrich
Furfuryl acetate
natural, ≥98%, FG
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H8O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
140.14
Numéro FEMA:
2490
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
2065c
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
13.128
Qualité
FG
Kosher
natural
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Essai
≥98%
Couleur
colorless
Indice de réfraction
n20/D 1.462 (lit.)
pb
175-177 °C (lit.)
Densité
1.118 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
banana
Chaîne SMILES 
CC(=O)OCc1ccco1
InChI
1S/C7H8O3/c1-6(8)10-5-7-3-2-4-9-7/h2-4H,5H2,1H3
Clé InChI
CKOYRRWBOKMNRG-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
150.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
66 °C - closed cup