Key Documents
W236918
Sigma-Aldrich
Decyl propionate
≥96%
About This Item
Formule linéaire :
C2H5CO2(CH2)9CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
214.34
Numéro FEMA:
2369
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
408
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
9.127
Source biologique
synthetic
Conformité réglementaire
FDA 21 CFR 172.515
Pureté
≥96%
Indice de réfraction
n20/D 1.429 (lit.)
Point d'ébullition
123-124 °C/8 mmHg (lit.)
Densité
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Propriétés organoleptiques
ethereal; fruity; wine-like
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCOC(=O)CC
InChI
1S/C13H26O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-15-13(14)4-2/h3-12H2,1-2H3
Clé InChI
HUOYUOXEIKDMFT-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
224.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
107.00 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves