Principaux documents
W236802
Sigma-Aldrich
Decyl butyrate
97%
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2CH2CO2(CH2)9CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
228.37
Numéro FEMA:
2368
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
273
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
9.047
Source biologique
synthetic
Qualité
Kosher
Conformité réglementaire
FDA 21 CFR 172.515
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.431 (lit.)
pb
134-135 °C/8 mmHg (lit.)
Densité
0.862 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
fatty; citrus; waxy
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCOC(=O)CCC
InChI
1S/C14H28O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-13-16-14(15)12-4-2/h3-13H2,1-2H3
Clé InChI
PUCQHFICPFUPKW-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves