Principaux documents
W236306
Sigma-Aldrich
Decanal dimethyl acetal
≥98%
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)8CH(OCH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
202.33
Numéro FEMA:
2363
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
43
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
6.009
Source biologique
synthetic
Qualité
Kosher
Conformité réglementaire
FDA 21 CFR 172.515
Essai
≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.424 (lit.)
pb
218 °C (lit.)
Densité
0.83 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
citrus; herbaceous; floral; wine-like
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCC(OC)OC
InChI
1S/C12H26O2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13-2)14-3/h12H,4-11H2,1-3H3
Clé InChI
NCRNCSZWOOYBQF-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
199.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
93 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter