Principaux documents
W234818
Sigma-Aldrich
Cyclohexaneethyl acetate
≥98%
About This Item
Formule linéaire :
CH3CO2CH2CH2C6H11
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.25
Numéro FEMA:
2348
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
218
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
9.028
Essai
≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.448 (lit.)
pb
222 °C (lit.)
Densité
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Chaîne SMILES 
CC(=O)OCCC1CCCCC1
InChI
1S/C10H18O2/c1-9(11)12-8-7-10-5-3-2-4-6-10/h10H,2-8H2,1H3
Clé InChI
NOTFZGFABLVTIG-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
177.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
81 °C - closed cup