Principaux documents
W226718
Sigma-Aldrich
Cedar leaf oil
Synonyme(s) :
Methyl 2-hexynoate
About This Item
Numéro CAS:
Numéro FEMA:
2267
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
Thuja occidentalis L.
Activité optique
[α]25/D -7 to -14
Origine
USA origin
Indice de réfraction
n20/D 1.456-1.460 (lit.)
Densité
0.906-0.920 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
cedar
Notes préparatoires
Extraction method: steam distillation
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
134.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
57 °C - closed cup