W226318
Castor oil
Certified organic (NOP)
About This Item
Source biologique
Ricinus communis
Qualité
Certified organic (NOP)
Halal
Conformité réglementaire
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 182.20
Origine
India origin
Indice de réfraction
n20/D 1.478 (lit.)
Point d'ébullition
313 °C (lit.)
Densité
0.955 g/mL at 25 °C
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
faint
Informations légales
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
awg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable