Principaux documents
W224618
Sigma-Aldrich
Carvacryl ethyl ether
≥98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H18O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.27
Numéro FEMA:
2246
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
11840
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
4.038
Qualité
Kosher
Essai
≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.4965 (lit.)
pb
229 °C (lit.)
Densité
0.914 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOc1cc(ccc1C)C(C)C
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter