Principaux documents
W224111
Sigma-Aldrich
Cardamom oil
FCC, FG
Synonyme(s) :
Elletaria cardamomum
About This Item
Numéro CAS:
Numéro FEMA:
2241
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
Elettaria cardamomum (L.)
Qualité
FG
Kosher
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 182.20
Activité optique
[α]20/D +27°, neat
Origine
Guatemala origin
Indice de réfraction
n20/D 1.464 (lit.)
pb
188 °C/760 mmHg (lit.)
Densité
0.924 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
woody; spicy
Actions biochimiques/physiologiques
Taste at 5 ppm
Notes préparatoires
Extraction method: steam distillation
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
134.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
56.67 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 26, 60-60 (2001)
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 27, 92-92 (2002)