W222305
Tributyrin
97%, FG
Synonyme(s) :
Glyceryl tributyrate, 1,2,3-Tributyrylglycerol, Glycerol tributyrate, Tributyrin
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Qualité
FG
Halal
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 184.1903
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.435 (lit.)
Point d'ébullition
129-131 °C/0.03 mmHg (lit.)
287-288 °C (lit.)
Densité
1.032 g/mL at 20 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
creamy; fatty; cheesy; waxy
Chaîne SMILES
CCCC(=O)OCC(COC(=O)CCC)OC(=O)CCC
InChI
1S/C15H26O6/c1-4-7-13(16)19-10-12(21-15(18)9-6-3)11-20-14(17)8-5-2/h12H,4-11H2,1-3H3
Clé InChI
UYXTWWCETRIEDR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
345.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
174 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves