Principaux documents
W221228
Sigma-Aldrich
Isobutyl propionate
natural, ≥98%
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2CO2CH2CH(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
130.18
Numéro FEMA:
2212
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
406c
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
Numéro Flavis :
9.125
Qualité
Kosher
natural
Essai
≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.397 (lit.)
pb
66 °C/60 mmHg (lit.)
Pf
−71 °C (lit.)
Densité
0.869 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCC(=O)OCC(C)C
InChI
1S/C7H14O2/c1-4-7(8)9-5-6(2)3/h6H,4-5H2,1-3H3
Clé InChI
FZXRXKLUIMKDEL-UHFFFAOYSA-N
Caractéristiques et avantages
Heavy floral
Autres remarques
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
78.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
26 °C - closed cup