Documents
W220604
Sigma-Aldrich
Butyl laurate
≥99%
Synonyme(s) :
Butyl dodecanoate, Butyl laurate, Lauric acid butyl ester
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)10COO(CH2)3CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
256.42
Numéro FEMA:
2206
Numéro Beilstein :
1776360
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
376
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
9.100
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Conformité réglementaire
FDA 21 CFR 172.515
Pureté
≥99%
Indice de réfraction
n20/D 1.435 (lit.)
Point d'ébullition
180 °C/18 mmHg (lit.)
Pf
−10 °C (lit.)
Densité
0.855 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
waxy; soapy
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCC(=O)OCCCC
InChI
1S/C16H32O2/c1-3-5-7-8-9-10-11-12-13-14-16(17)18-15-6-4-2/h3-15H2,1-2H3
Clé InChI
NDKYEUQMPZIGFN-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Neha Lamba et al.
Bioresource technology, 241, 767-774 (2017-06-21)
Biodiesel or fatty acid methyl esters (FAMEs) is primarily synthesized using edible vegetable oils and methanol with a catalyst. However, in the present study, FAMEs were synthesized from a non-edible oil (Calophyllum inophyllum also called as sura honne, Punnagam, Alexandrian