Key Documents
W220213
Sigma-Aldrich
Isobutyl hexanoate
natural, ≥95%
Synonyme(s) :
Isobutyl caproate
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)4CO2CH2CH(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.26
Numéro FEMA:
2202
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
314c
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
9.064
Qualité
Halal
Kosher
natural
Conformité réglementaire
FDA 21 CFR 172.515
Pureté
≥95%
Indice de réfraction
n20/D 1.414 (lit.)
Point d'ébullition
348-350 °C (lit.)
Densité
0.856 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
apple
Chaîne SMILES 
CCCCCC(=O)OCC(C)C
InChI
1S/C10H20O2/c1-4-5-6-7-10(11)12-8-9(2)3/h9H,4-8H2,1-3H3
Clé InChI
UXUPPWPIGVTVQI-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
168.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
76 °C - closed cup