W218006
Isobutyl angelate
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH=C(CH3)CO2CH2CH(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
156.22
Numéro FEMA:
2180
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
247
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
9.408
Produits recommandés
Disponibilité
available only in EU
Indice de réfraction
n20/D 1.434 (lit.)
pb
176-177 °C (lit.)
Densité
0.877 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
C\C=C(\C)C(=O)OCC(C)C
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
140.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
60 °C - closed cup