Principaux documents
W214115
Sigma-Aldrich
Benzyl isobutyrate
natural (US), ≥97%, FG
Synonyme(s) :
Benzyl-2-methyl propionate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H14O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.23
Numéro FEMA:
2141
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
301
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
9.426
Nomenclature NACRES :
NA.21
Propriétés organoleptiques:
floral; fruity; sweet
Qualité:
FG
Kosher
natural (US)
Allergène alimentaire:
no known allergens
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
FG
Kosher
natural (US)
Niveau de qualité
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Essai
≥97%
Indice de réfraction
n20/D 1.49 (lit.)
pb
238 °C (lit.)
Densité
1.003 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
138.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
59 °C - closed cup