Principaux documents
W213004
Sigma-Aldrich
Benzaldehyde propylene glycol acetal, mixture of isomers
≥95%
Synonyme(s) :
4-Methyl-2-phenyl-1,3-dioxolane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H12O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.20
Numéro FEMA:
2130
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
2226
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
6.032
Source biologique
synthetic
Qualité
Kosher
Conformité réglementaire
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Essai
≥95%
Indice de réfraction
n20/D 1.509 (lit.)
pb
83-85 °C/4 mmHg (lit.)
Densité
1.065 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Propriétés organoleptiques
bitter
Chaîne SMILES 
CC1COC(O1)c2ccccc2
InChI
1S/C10H12O2/c1-8-7-11-10(12-8)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8,10H,7H2,1H3
Clé InChI
CDIKGISJRLTLRA-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
235.4 °F
Point d'éclair (°C)
113 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter