Principaux documents
W209000
Sigma-Aldrich
Angelica seed oil
natural, FG
Synonyme(s) :
Angelica oil
About This Item
Numéro CAS:
Numéro FEMA:
2090
Code UNSPSC :
12164502
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
Angelica archangelica
Qualité
FG
Kosher
natural
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Forme
liquid
Composition
Limonene, 2%
Indice de réfraction
n20/D 1.486
Densité
0.850 g/mL at 25 °C
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
woody; pepper; sweet
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
109.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
43 °C - closed cup