Principaux documents
W207209
Sigma-Aldrich
Amyl 2-furoate
≥98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H14O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.22
Numéro FEMA:
2072
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
2109
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
13.025
Source biologique
synthetic
Essai
≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.474 (lit.)
pb
95-97 °C/1 mmHg (lit.)
Densité
1.033 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Propriétés organoleptiques
fatty; oily
Chaîne SMILES 
CCCCCOC(=O)c1ccco1
InChI
1S/C10H14O3/c1-2-3-4-7-13-10(11)9-6-5-8-12-9/h5-6,8H,2-4,7H2,1H3
Clé InChI
BGJZMKPSRLHMME-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves