Documents
W204307
Sigma-Aldrich
Allyl tiglate
≥97%
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH=C(CH3)CO2CH2CH=CH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
140.18
Numéro FEMA:
2043
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
2183
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
9.493
Source biologique
synthetic
Conformité réglementaire
FDA 21 CFR 172.515
Pureté
≥97%
Indice de réfraction
n20/D 1.453 (lit.)
Densité
0.926 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
berry; green; jam
Chaîne SMILES 
C\C=C(/C)C(=O)OCC=C
InChI
1S/C8H12O2/c1-4-6-10-8(9)7(3)5-2/h4-5H,1,6H2,2-3H3/b7-5+
Clé InChI
ODOZNBUSHKFCSH-FNORWQNLSA-N
Conditionnement
Packaged in glass bottles
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
140.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
60 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Jenelle L Wallace et al.
Neuron, 96(4), 883-896 (2017-10-24)
New neurons appear only in a few regions of the adult mammalian brain and become integrated into existing circuits. Little is known about the functional development of individual neurons in vivo. We examined the functional life history of adult-born granule cells