Documents
W203009
Sigma-Aldrich
Allyl 2-furoate
≥98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H8O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
152.15
Numéro FEMA:
2030
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
360
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
13.004
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Agence
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
FDA 21 CFR 117
Pureté
≥98%
Impuretés
≤890 ppm Toluene (residual solvent)
Indice de réfraction
n20/D 1.495 (lit.)
Point d'ébullition
206-209 °C (lit.)
Densité
1.181 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
caramel; fruity
Chaîne SMILES 
C=CCOC(=O)c1ccco1
InChI
1S/C8H8O3/c1-2-5-11-8(9)7-4-3-6-10-7/h2-4,6H,1,5H2
Clé InChI
SJRQTHAMRUOPBJ-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
204.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
96.00 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves