Principaux documents
W202002
Sigma-Aldrich
Allyl anthranilate
≥98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H11NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
177.20
Numéro FEMA:
2020
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
254
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
9.719
Source biologique
synthetic
Qualité
Kosher
Conformité réglementaire
FDA 21 CFR 172.515
Essai
≥98%
Peut contenir
<0.10% alpha-tocopherol, synthetic as stabilizer
Indice de réfraction
n20/D 1.574 (lit.)
pb
105 °C/2 mmHg (lit.)
Pf
224-228 °C (lit.)
Densité
1.118 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
green
Chaîne SMILES 
Nc1ccccc1C(=O)OCC=C
InChI
1S/C10H11NO2/c1-2-7-13-10(12)8-5-3-4-6-9(8)11/h2-6H,1,7,11H2
Clé InChI
UCANFCXAKYMFGA-UHFFFAOYSA-N
Conditionnement
Packaged in glass bottles
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter