Principaux documents
V1805
Sigma-Aldrich
4-Vinylbiphenyl
Synonyme(s) :
4-Phenylstyrene
About This Item
Formule linéaire :
C6H5C6H4CH=CH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.25
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pf
119-121 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C=Cc1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C14H12/c1-2-12-8-10-14(11-9-12)13-6-4-3-5-7-13/h2-11H,1H2
Clé InChI
HDBWAWNLGGMZRQ-UHFFFAOYSA-N
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 4
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable