THSX1176
ThalesNano X-Cube™ CatCart® catalyst cartridge system
5% Pd/SiO2
Synonyme(s) :
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
About This Item
Fabricant/nom de marque
Nanotechnologiai Rt.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable