THSX1126
ThalesNano X-Cube™ CatCart® catalyst cartridge system
HF x pyridine, polymer-bound
Synonyme(s) :
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
About This Item
Fabricant/nom de marque
Nanotechnologiai Rt.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable