Principaux documents
THSD2141
ThalesNano MidiCart catalyst cartridge system
L × diam. 116 mm × 9.2 mm, 5% Pd/C
Synonyme(s) :
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
1 EA
1 790,00 $
1 790,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
1 790,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41103817
Nomenclature NACRES :
NB.51
1 790,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
ThalesNano THS D2141
L × diam.
116 mm × 9.2 mm
Description générale
MiDiCarts are suitable for use only with Thalesnano H-Cube MidiCart reactors.
Informations légales
MidiCart is a trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable