Principaux documents
THS05144
ThalesNano MicroCatCart catalyst cartridge system
L × diam. 30 mm × 4 mm, tetrakis (TPP)-palladium
Synonyme(s) :
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
1 EACH
379,00 $
379,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EACH
379,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41103817
Nomenclature NACRES :
NB.51
379,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
ThalesNano THS 05144
L × diam.
30 mm × 4 mm
Catégories apparentées
Informations légales
MicroCatCart is a trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable