THS02147
ThalesNano MicroCatCart™ catalyst cartridge system
L × diam. 30 mm × 4 mm, 5% Pt/C, sulfided
Synonyme(s) :
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
About This Item
Conditionnement
pkg of 6 ea
Fabricant/nom de marque
ThalesNano THS 02147
L × diam.
30 mm × 4 mm
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials