THS01112
ThalesNano CatCart® catalyst cartridge system, 30 mm L
Raney nickel
Synonyme(s) :
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
About This Item
Produits recommandés
Conditionnement
pack of 6 ea
Fabricant/nom de marque
ThalesNano THS 01112
Diamètre
4 mm
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable