Principaux documents
TEM-G1000HHCU
Sigma-Aldrich
1000 Mesh Hexagonal Copper Grid
vial of 25
Synonyme(s) :
G1000HH-CU HEXAGONAL MESH
About This Item
Code UNSPSC :
41111761
Nomenclature NACRES :
MA.24
Le produit TEM-G1000HHCU n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Conditionnement
vial of 25
Catégories apparentées
Description générale
High Mesh Value Standard Hexagonal Mesh: Copper Grid, 1000 mesh, 3.05mm diameter, 0.7 mil (18μm) thickness. Pitch 25 μm, hole ~19μm, bar ~6μm.