Principaux documents
T85405
Sigma-Aldrich
Tris(2-chloroethyl) phosphite
97%
About This Item
Formule linéaire :
(ClCH2CH2O)3P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
269.49
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.487 (lit.)
Point d'ébullition
112-115 °C/2 mmHg (lit.)
Densité
1.328 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
ClCCOP(OCCCl)OCCCl
InChI
1S/C6H12Cl3O3P/c7-1-4-10-13(11-5-2-8)12-6-3-9/h1-6H2
Clé InChI
LUVCTYHBTXSAMX-UHFFFAOYSA-N