T81205
Triphenylacetic acid
99%
Synonyme(s) :
Tritylformic acid
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
99%
Pf
270-273 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OC(=O)C(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H16O2/c21-19(22)20(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H,(H,21,22)
Clé InChI
DCYGAPKNVCQNOE-UHFFFAOYSA-N
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 4
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable