Principaux documents
T7802
Sigma-Aldrich
1,2,4,5-Tetrachloro-3-nitrobenzene
99%
Synonyme(s) :
Tecnazene
About This Item
Formule linéaire :
HC6Cl4NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
260.89
Numéro Beilstein :
1973805
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
99%
Point d'ébullition
304 °C (lit.)
Pf
98-101 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[O-][N+](=O)c1c(Cl)c(Cl)cc(Cl)c1Cl
InChI
1S/C6HCl4NO2/c7-2-1-3(8)5(10)6(4(2)9)11(12)13/h1H
Clé InChI
XQTLDIFVVHJORV-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves