Principaux documents
T6903
Sigma-Aldrich
Tetrachlorocatechol
96%
About This Item
Formule linéaire :
C6Cl4-1,2-(OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
247.89
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352203
ID de substance PubChem :
Essai
96%
Pf
193-195 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Oc1c(O)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c1Cl
InChI
1S/C6H2Cl4O2/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h11-12H
Clé InChI
RRBMVWQICIXSEO-UHFFFAOYSA-N