Principaux documents
T55204
Sigma-Aldrich
1,2,4-Trichloro-5-nitrobenzene
97%
About This Item
Formule linéaire :
Cl3C6H2NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
226.44
Beilstein:
1959066
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Essai
97%
pb
288 °C (lit.)
Pf
49-55 °C (lit.)
Densité
1.79 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[O-][N+](=O)c1cc(Cl)c(Cl)cc1Cl