Documents
T42005
Sigma-Aldrich
1-(o-Tolyl)piperazine hydrochloride
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H16N2 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.72
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Pf
238-240 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cl[H].Cc1ccccc1N2CCNCC2
InChI
1S/C11H16N2.ClH/c1-10-4-2-3-5-11(10)13-8-6-12-7-9-13;/h2-5,12H,6-9H2,1H3;1H
Clé InChI
LZNYIWJDVYCKDU-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable