Principaux documents
T341185
(S)-(+)-N-[1-(1-NAPHTHYL)ETHYL]PHTHALAMIC ACID
AldrichCPR
T341185-1G
146,00 $
146,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
T341185-1G
146,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C20H17NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
319.35
Numéro MDL:
146,00 $