Principaux documents
T341169
N-ACETYL-N-[2-ISOPROPYL-4-OXO-3(4H)-QUINAZOLINYL]ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H17N3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
287.31
Numéro MDL:
Autres remarques