Principaux documents
T332860
(2-METHYLPHENYL)(3-METHYLPHENYL)METHANONE
AldrichCPR
T332860-1G
227,00 $
227,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
T332860-1G
227,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C15H14O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.28
Numéro MDL:
227,00 $