Principaux documents
T332445
2-[BIS(2,5-DIMETHYLPHENYL)METHYL]-1,4-DIMETHYLBENZENE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H28
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
328.5
Numéro MDL:
Autres remarques