Principaux documents
T331317
2-ETHOXY-4-(2,2,2-TRICHLORO-1-HYDROXYETHYL)PHENOL
AldrichCPR
T331317-100MG
227,00 $
227,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
T331317-100MG
227,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C10H11Cl3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
285.56
Numéro MDL:
227,00 $