Principaux documents
T330663
1-METHYL-2-[1-(2-METHYLPHENYL)VINYL]BENZENE
AldrichCPR
T330663-1G
146,00 $
146,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
T330663-1G
146,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C16H16
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.31
Numéro MDL:
146,00 $