Principaux documents
T327425
3-(5-BROMO-2-METHOXYPHENYL)-5-METHYL-1,2,4-OXADIAZOLE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C10H9BrN2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
269.099
Numéro MDL:
Autres remarques