Principaux documents
T327077
6,7-DIMETHOXY-2-METHYL-3,4-DIHYDRO-1(2H)-ISOQUINOLINONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H15NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
221.258
Numéro MDL:
Autres remarques