Principaux documents
T325643
7-METHOXY-2-METHYL-2,3-DIHYDRO-1-BENZOFURAN-5-CARBOXYLIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C11H12O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.216
Numéro MDL:
Autres remarques