Documents
T324981
1,3-DIOXO-1,2,3,5,6,7-HEXAHYDROPYRROLO[1,2-C]PYRIMIDINE-4-CARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C8H7N3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
177.164
Numéro MDL:
Autres remarques