Principaux documents
T324604
3-CHLORO-4-(TRIFLUOROMETHYL)-6,7-DIHYDRO-5H-CYCLOPENTA[C]PYRIDAZINE HYDROCHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C8H7Cl2F3N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
259.06
Numéro MDL:
Autres remarques