Principaux documents
T324043
METHYL 2-AMINO-6,7-DIHYDRO-5H-PYRROLO[1,2-A]IMIDAZOLE-3-CARBOXYLATE
AldrichCPR
5MG
183,00 $
183,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
5MG
183,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C8H11N3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
181.196
Numéro MDL:
183,00 $