Principaux documents
T321311
1-[4-(1H-1,2,4-TRIAZOL-1-YL)PHENYL]ETHANONE
AldrichCPR
5MG
183,00 $
183,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
5MG
183,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C10H9N3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
187.203
Numéro MDL:
183,00 $